Merck
N6265
Sigma-Aldrich
2-(5-Nitro-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)phenol disodium salt
≥95%
別名:
Nitro-PAPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H19N5O6SNa2
CAS番号:
分子量:
467.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1ccc(\N=N\c2cc(ccn2)[N+]([O-])=O)c([O-])c1
InChI
1S/C17H21N5O6S.2Na/c1-2-8-21(9-3-10-29(26,27)28)13-4-6-15(16(23)11-13)19-20-17-7-5-14(12-18-17)22(24)25;;/h4-7,11-12,23H,2-3,8-10H2,1H3,(H,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI Key
YGNYDGHRNNUMAZ-LLIZZRELSA-L
アプリケーション
Reagent for photometric determination of iron.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Makino, T., et al.
Proc. 26th Ann. Mtg. Japan Soc. Clin. Chem, 107-107 (1986)