Merck
N22401
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenylpyruvic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH2COCO2H
CAS番号:
分子量:
209.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
119-120 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO5/c11-8(9(12)13)5-6-3-1-2-4-7(6)10(14)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
CGCWRLDEYHZQCW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N22401-5G:
N22401-VAR:
N22401-BULK:
N22401-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)