Merck
N22002
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニルリン酸 二ナトリウム塩 六水和物
98%
別名:
4-ニトロフェニルリン酸二ナトリウム, 4-ニトロフェニルリン酸二ナトリウム 六水和物, p-ニトロフェニルリン酸 二ナトリウム, pNPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
371.14
Beilstein:
5324661
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N22002-BULK:
N22002-5G:
N22002-1G:
N22002-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)