安全性情報
MT51350106
Mettler-Toledo ISA solution
TISAB 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.61
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350106
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
An ISA solution is used to level the ion activity for all sample solutions to enable ISE measurements in sample solutions. If the sample solution needs additional removal of interfering ions and/or pH buffering it is not called ISA solution, but TISAB solution.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MT51350106:
MT51350106-1EA:
MT51350106-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)