Merck
MT51340900
Mettler Toledo DX series ISE half-cells electrode
Ammonium selective
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
39121436
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
membrane (Polymer)
shaft (POM/PVC)
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51340900
測定範囲
1.0-1.0-2
温度測定範囲
0-50 °C
pH
2-9
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Modular and versatile the METTLER TOLEDO DX series ion-selective half-cells consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module. This module may be exchanged allowing you to measure the ion of your choice. Just order the membrane kit specific for that ion, mount the new module onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
electrolyte for reference electrode: 2 mol/L MgSO4, ISA solution: 0.5 mol/L MgSO4
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)