安全性情報
MT51300170
Mettler-Toledo conductivity standard
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 500 μs/cm, volume 250 mL
別名:
conductivity calibration standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51300170
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MT51300170-250ML:
MT51300170-1EA:
MT51300170:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー