Merck
MT11124303/EU
Mettler Toledo Printer RS-P26, RS232 interface
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115600
NACRES:
NB.61
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 11124303/EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The RS-P26 Compact Printer generates GxP-compliant printouts on regular or adhesive paper. The ergonomic design makes operation easy and allows tarring and printing of the balance directly from the printer. Thanks to the compact footprint, the RS-P26 printer finds place even on smallest work places.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)