Merck
MNO000170
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥212,000
¥212,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥212,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3NO3
CAS番号:
分子量:
207.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥212,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
FC(F)(F)OC1=CN=C(C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
GBEFAEXUUBIUIK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)