Merck
MNO000086
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-cyclopropylbenzene
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9Br
CAS番号:
分子量:
197.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
InChI
1S/C9H9Br/c10-9-3-1-2-8(6-9)7-4-5-7/h1-3,6-7H,4-5H2
InChI Key
BCBNVQYWODLZSI-UHFFFAOYSA-N