Merck
M87800
Sigma-Aldrich
1-モルホリノシクロヘキセン
98%
別名:
4-(1-シクロヘキセン-1-イル)モルホリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO
CAS番号:
分子量:
167.25
Beilstein:
118696
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
118-120 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
InChI Key
IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M87800-BULK:
M87800-100G:
M87800-VAR:
M87800-25G:
試験成績書(COA)