Merck
M86758
Sigma-Aldrich
2-Methylundecanal
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8CH(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
184.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(2)11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3
InChI Key
NFAVNWJJYQAGNB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves