Merck
M51490
Sigma-Aldrich
7-メチルインドール
97%
別名:
NSC 618
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,650
5 G
¥11,400
¥3,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,650
5 G
¥11,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
111088
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
bp
266 °C (lit.)
mp
80-84 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-3-2-4-8-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3
InChI Key
KGWPHCDTOLQQEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • Markovnikov付加を経由する医薬活性なピロリジン類縁体
  • 抗がん免疫調節薬候補であるトリプトファンジオキシゲナーゼインヒビターのピリジル-エテニル-インドール類
  • 植物成長インヒビター
  • 抗真菌薬
  • 糖尿病での高血糖治療に用いる、ナトリウム依存性グルコースコトランスポーター2(SGLT2)インヒビター
  • HIV-1付着のインヒビター
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Friedel-Craftsアルキル化反応
  • 還元的ホルミル化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M51490-5G:
M51490-VAR:
M51490-250MG:
M51490-BULK:
M51490-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Yuanyuan Qu et al.
PloS one, 7(9), e44313-e44313 (2012-10-03)
Indigoids, as popular dyes, can be produced by microbial strains or enzymes catalysis. However, the new valuable products with their transformation mechanisms, especially inter-conversion among the intermediates and products have not been clearly identified yet. Therefore, it is necessary to
Gabriela P S Maciel et al.
Journal of separation science, 38(23), 4071-4077 (2015-10-09)
Although several methods for the analysis of nitrogen compounds in diesel fuel have been described in the literature, the demand for rapid, sensitive, and robust analyses has increased in recent years. In this study, a comprehensive two-dimensional gas chromatographic method
Bin Yang et al.
Environmental science and pollution research international, 23(4), 3399-3405 (2015-10-23)
The solubilities of 19 different kinds of N-heteroaromatic compounds in aqueous solutions with different concentrations of NaCl were determined at 298.15 K with a UV-vis spectrophotometry and titration method, respectively. Setschenow constants, Ks, were employed to describe the solubility behavior
Stefania Ferrari et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 211-221 (2010-12-04)
Folate analogue inhibitors of Leishmania major pteridine reductase (PTR1) are potential antiparasitic drug candidates for combined therapy with dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitors. To identify new molecules with specificity for PTR1, we carried out a virtual screening of the Available Chemicals