Merck
M38214
Sigma-Aldrich
1-メチルシクロヘキサノール
96%
別名:
1-Hydroxy-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,000
100 G
¥28,600
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,000
100 G
¥28,600
About This Item
化学式:
CH3C6H10OH
CAS番号:
分子量:
114.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4585 (lit.)
bp
168 °C/752 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(O)CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-7(8)5-3-2-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M38214-25G:4548173202754
M38214-VAR:
M38214-100G:4548173202747
M38214-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Kellett et al.
Journal of computer-aided molecular design, 35(1), 95-104 (2020-10-11)
We investigate the binding of native β-cyclodextrin (β-CD) and eight novel β-CD derivatives with two different guest compounds, using isothermal calorimetry and 2D NOESY NMR. In all cases, the stoichiometry is 1:1 and binding is exothermic. Overall, modifications at the
Liping Kong et al.
Bioresource technology, 299, 122582-122582 (2019-12-27)
Direct hydrogenolysis of Kraft lignin was catalyzed over a series of supported Ni or Re catalysts in ethanol solvent. The best results showed that the oil yield of 96.70 wt% was obtained with less char formation at 330 °C for 3 h over
Verónica Cattaneo et al.
Neurobiology of learning and memory, 172, 107233-107233 (2020-05-04)
Intellectual disability is a common feature in genetic disorders with enhanced RAS-ERK1/2 signaling, including neurofibromatosis type 1 (NF1) and Noonan syndrome (NS). Additional training trials and additional spacing between trials, respectively, restores memory deficits in animal models of NF1 and