Merck
M24809
Sigma-Aldrich
4′-Methoxypropiophenone
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,850
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,850
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COC2H5
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.5465 (lit.)
bp
273-275 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M24809-BULK:
M24809-5G:
M24809-100G:
M24809-VAR:
M24809-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mence Najdoska-Bogdanov et al.
Natural product communications, 11(3), 423-429 (2016-05-14)
Two extraction methods for subsequent gas chromatographic (GC) determination of volatiles from freshly harvested and aged fennel fruit samples (Foeniculum vulgare Mill.,ssp. vulgare var. dulce) have been compared. Hydrodistillation followed by GC-FID and GC-MS analysis was used as a standard
Jiang Yan et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-08)
Phenol is an important commodity chemical in the industry, which is currently produced using fossil feedstocks. Here, we report a strategy to produce phenol from lignin by directly deconstructing Csp2-Csp3 and C-O bonds under mild conditions. It was found that