Merck
M14870
Sigma-Aldrich
5-Methoxygramine
99%
別名:
NSC 88885
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2O
CAS番号:
分子量:
204.27
Beilstein:
170533
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
123-126 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2[nH]cc(CN(C)C)c2c1
InChI
1S/C12H16N2O/c1-14(2)8-9-7-13-12-5-4-10(15-3)6-11(9)12/h4-7,13H,8H2,1-3H3
InChI Key
GOERTRUXQHDLHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ドーパミンD2レセプターアンタゴニストの合成に用いる反応剤
  • 金(I)触媒分子内Friedel-Craftsアリル位アルキル化反応を経由するエテニルテトラヒドロカルバゾールジカルボキシラート類の不斉合成に用いる反応剤
  • ドーパミンD2様レセプターリガンドであるN-置換3-アリール-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン-3-オールの合成に用いる反応剤
  • 塩化トリメトキシベンゾイルまたはトリメトキシ安息香酸無水物によるN-アロイル化を経由する、抗有糸分裂薬である置換N-トリメトキシベンゾイルインドール、置換インドリン、および置換テトラヒドロキノリンの合成に用いる反応剤
  • インドリルメタンスルホンアミドとそのメトキシ誘導体の合成に用いる反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M14870-VAR:
M14870-1G:
M14870-BULK:
M14870-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B M Clancy et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 242(1), 108-114 (1987-07-01)
The kinetics of agonist and antagonist interactions with the 5-hydroxytryptamine2 receptor were studied in the isolated rabbit aorta by following the antagonist-induced decrease in the steady-state response to an agonist. A model describing the competitive drug-receptor interactions was fitted to
Mark G Devlin et al.
European journal of pharmacology, 498(1-3), 59-69 (2004-09-15)
The effect of ligand pretreatment on human 5-hydroxytryptamine2C (5-HT2C) receptors was examined in CHO cells expressing high (CHO-1C7; 67+/-3 pmol/mg) or low (CHO-1C19; 72+/-10 fmol/mg) levels of the receptor. Seventy-two hours pretreatment of CHO-1C7 cells with various ligands did not