安全性情報
L550001-HH
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
別名:
Cap B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
包装
pkg of 1 × 1.25 L (L550251-01)
不純物
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
適合性
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
アセトニトリル/ピリジンの比は6/4(v/v)です。
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L050150-1.25L:4548173953649
L550251-01:
L050150-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)