Merck
L520021-HH
Sigma-Aldrich
DCA脱保護
5%, with Toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
包装
pkg of 4 × 4 L L520421-04
濃度
70.3-83.8 g/L (titration)
不純物
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
clear Appearance of Solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L520421-04:
L520421-C01-04:
L520421-01:
試験成績書(COA)