Merck
L512060
Sigma-Aldrich
26DCzPPy
AldrichCPR
別名:
2,6-bis(3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H27N3
CAS番号:
分子量:
561.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
C1(C2=CC=CC(N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C=CC=C5)=C2)=NC(C6=CC(N7C(C=CC=C8)=C8C9=C7C=CC=C9)=CC=C6)=CC=C1
InChI
1S/C41H27N3/c1-5-22-38-32(16-1)33-17-2-6-23-39(33)43(38)30-14-9-12-28(26-30)36-20-11-21-37(42-36)29-13-10-15-31(27-29)44-40-24-7-3-18-34(40)35-19-4-8-25-41(35)44/h1-27H
InChI Key
UFWDOFZYKRDHPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3