アッセイ
≥99% (sublimed)
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>150 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
WGK
WGK 3
Jan Code
900958-500MG:
900958-BULK:
900958-100MG:
900958-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。