Merck
L511269
Sigma-Aldrich
2,2′-Azanediyldibenzonitrile
AldrichCPR
別名:
2-2′-Iminobis-benzonitrile, Yu-Li Auxiliary
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9N3
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
N#Cc1ccccc1Nc2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9N3/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,17H
InChI Key
JGNDVMNUMRWBSN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Application of tethered nitriles as remote directing groups for palladium-catalyzed meta-selective C-H alkenylation and template-directed meta-selective C–H olefination of hydrocinnamic acid derivatives
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
L511269-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dasheng Leow et al.
Nature, 486(7404), 518-522 (2012-06-29)
Functionalization of unactivated carbon-hydrogen (C-H) single bonds is an efficient strategy for rapid generation of complex molecules from simpler ones. However, it is difficult to achieve selectivity when multiple inequivalent C-H bonds are present in the target molecule. The usual
関連コンテンツ
The Yu program centers around the discovery of catalytic carbon–carbon and carbon–heteroatom bond forming reactions based on C–H activation. Target transformations are selected to enable 1) the use of simple and abundant starting materials such as aliphatic acids, amines and alcohols, and 2) disconnections that drastically shorten the synthesis of a drug molecule or a major class of biologically active compounds.