蒸気密度
1.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
包装
pkg of 4 × 4 L L010400-04
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
色
clear
屈折率
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L010400-04:4548173278926
L010400-01:
L010400-180L:
L010400-C04-04:
L010400-4N:4548173278933