Merck
T12653
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフルフリルアルコール
98%
別名:
NSC 15434, テトラヒドロ-2-フランメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O2
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
102723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.52 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.3 mmHg ( 39 °C)
アッセイ
98%
expl. lim.
9.7 %
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tetrahydrofurfuryl alcohol is a non-carcinogenic, biodegradable, protic solvent.
アプリケーション
  • Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA) is a solvent modifier for sodium borohydride used in enantioselective reduction of aromatic imines or ketones to the corresponding alcohols.
  • It can be used to synthesize tetrahydrofurfuryl acetate, tetrahydrofurfuryl propionate and tetrahydrofurfuryl butyrate, which are used as flavoring agents in food industry.
  • Application of THFA as a solvent for water-based colorants; coupling solvent for agricultural formulations such as pesticides, fungicides and herbicides; plasticizer for paints and varnishes are reported.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T12653-3KG:
T12653-VAR:
T12653-1KG:
T12653-BULK:
T12653-2.5L:
T12653-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CLH report: `Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA)?.
unpublished (2011)
Encyclopedia of food & color additives.
Encyclopedia of Food and Color Additives (1996)
Encyclopedia of food & color additives.
Encyclopedia of Food and Color Additives (1996)
Fenaroli's handbook of flavor ingredients.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients (2016)
Enantioselective borohydride reduction catalyzed by optically active cobalt complexes.
Yamada T, et al.
Chemistry?A European Journal , 9(18), 4485-4509 (2003)