Merck
KOB0026
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-6-(trifluoromethyl)nicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥90,200
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥90,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrF3NO2
CAS番号:
分子量:
284.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(OC)C(C=C1)=C(Br)N=C1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF3NO2/c1-15-7(14)4-2-3-5(8(10,11)12)13-6(4)9/h2-3H,1H3
InChI Key
PEEBGPINNABOSD-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Product of Key Organics & BIONET
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
KOB0026-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)