Merck
KN8971300008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
別名:
897130-0008
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥6,740
¥6,740
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥6,740
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥6,740
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
Kimble® 897130-0008
パラメーター
300 MHz frequency
L ×キャンバー×同心性
8 in. × 28 μm × 38 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
特徴および利点
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Attached polyethylene caps
  • OD 5 mm
  • Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)