戻る
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
Products
製品区分
tubes (10)
直径(mm)
長さ(インチ)
色
周波数(MHz)
製品の絞り込み
Showing 1-10 of 10
比較する
製品番号
詳細
価格
KN8971400007
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
表示
価格を表示
KN8971100007
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency >200 MHz, size 7 in., size × camber × concentricity × 25 μm × 51 μm
表示
価格を表示
KN8971400008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
表示
価格を表示
KN8971200008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 51 μm
表示
価格を表示
KN8971500007
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
表示
価格を表示
KN8971100008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency >200 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 51 μm
表示
価格を表示
KN8971500008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
表示
価格を表示
KN8971300008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
表示
価格を表示
KN8971200007
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 13 μm × 51 μm
表示
価格を表示
KN8971300007
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass,
frequency 300 MHz, L × camber × camber 7 in. × 25 μm × 38 μm