Merck
JRD1439
Methyl 3-chloro-6-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥82,300
¥82,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥82,300
About This Item
化学式:
C11H9ClO3S
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
¥82,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC1=CC(S2)=C(C(Cl)=C2C(OC)=O)C=C1
InChI
1S/C11H9ClO3S/c1-14-6-3-4-7-8(5-6)16-10(9(7)12)11(13)15-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
ATKSLUFVEFYPFU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD1439-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)