Merck
JRD1405
6-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-2-hydroxypyridine-3-carbonitrile
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥67,900
¥67,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥67,900
About This Item
化学式:
C14H8ClF3N2O2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
¥67,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
官能基
chloro
fluoro
nitrile
SMILES記法
COC1=C(C2=CC(C(F)(F)F)=C(C(O)=N2)C#N)C=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C14H8ClF3N2O2/c1-22-12-3-2-7(15)4-8(12)11-5-10(14(16,17)18)9(6-19)13(21)20-11/h2-5H,1H3,(H,20,21)
InChI Key
LOXFAUGKDQYDFU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
JRD1405-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)