Merck
JRD1268
Methyl 2-(3,4-dimethylphenoxy)propanoate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥38,000
¥38,000
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥38,000
About This Item
化学式:
C12H16O3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
¥38,000
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
官能基
ester
SMILES記法
CC1=CC=C(OC(C(OC)=O)C)C=C1C
InChI
1S/C12H16O3/c1-8-5-6-11(7-9(8)2)15-10(3)12(13)14-4/h5-7,10H,1-4H3
InChI Key
VQMNXJAGDIIVIN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD1268-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)