Merck
JRD1010
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methyl-3-nitro-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥95,900
¥95,900
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥95,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6ClNO5
分子量:
231.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥95,900
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(OC)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C9H9NO5/c1-5-3-6(9(11)12)8(15-2)7(4-5)10(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
KJPNRXSFTKTXSH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD1010-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)