Merck
JRD0950
Sigma-Aldrich
(2-Chloro-6-methylpyridin-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥67,900
¥67,900
出荷予定日2025年4月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥67,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8ClNO
CAS番号:
分子量:
157.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥67,900
出荷予定日2025年4月26日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
ClC1=NC(C)=CC(CO)=C1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-5-2-6(4-10)3-7(8)9-5/h2-3,10H,4H2,1H3
InChI Key
YXPVCSWOMRFRCS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)