Merck
JRD0883
Sigma-Aldrich
2-(3,5-Dimethylphenoxy)-5-chlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥76,300
¥76,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥76,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13ClO3
分子量:
276.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥76,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O)C1=CC(Cl)=CC=C1OC2=CC(C)=CC(C)=C2
InChI
1S/C15H13ClO3/c1-9-5-10(2)7-12(6-9)19-14-4-3-11(16)8-13(14)15(17)18/h3-8H,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
BALZBVPCIVXSPX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD0883-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)