Merck
JRD0820
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(4-(4-methoxyphenoxy)phenyl)-3-aminothiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥131,000
¥131,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥131,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17NO4S
分子量:
355.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥131,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(OC)C1=C(N)C=C(C(C=C2)=CC=C2OC(C=C3)=CC=C3OC)S1
InChI
1S/C19H17NO4S/c1-22-13-7-9-15(10-8-13)24-14-5-3-12(4-6-14)17-11-16(20)18(25-17)19(21)23-2/h3-11H,20H2,1-2H3
InChI Key
TWPDWTIWTGEZPY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD0820-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)