Merck
JRD0734
Sigma-Aldrich
2-(4-(3,5-Dimethylphenoxy)phenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥90,200
¥90,200
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥90,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O3
分子量:
256.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥90,200
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O)CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC(C)=CC(C)=C2
InChI
1S/C16H16O3/c1-11-7-12(2)9-15(8-11)19-14-5-3-13(4-6-14)10-16(17)18/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
NJMRDOHTRCIPNA-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)