Merck
JRD0026
Sigma-Aldrich
3-(4-Ethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13N3O
分子量:
203.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)-c2cc(N)[nH]n2
InChI
1S/C11H13N3O/c1-2-15-9-5-3-8(4-6-9)10-7-11(12)14-13-10/h3-7H,2H2,1H3,(H3,12,13,14)
InChI Key
KLCKUJMHTNSQBS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD0026-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)