Merck
JKP6004R
Sigma-Aldrich
6arm-PEG17K
dipentaerythritol core, average Mn 17,000
別名:
6arm-PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nH)6
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
average Mn 17,000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKP6004R-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)