Merck
JKA9012
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2500-PCL2500
PEG average Mn 2,500, PCL average Mn 2,500
別名:
4arm-PEG-PCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)n(COCH2CH2CH2CH2CH2)mOH)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
solid
分子量
PCL average Mn 2,500
PEG average Mn 2,500
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
詳細
4arm-PEG-PCL is a biodegradable material. It is especially used for drug delivery.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
資料
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.