Merck
JKA8002
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K-Acrylate
Hexaglycerol core, average Mn 10000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2)8
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
分子量
average Mn 10000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA8002-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhang, Z., et al.
Chemistry of Materials, 26(12) (2014)