Merck
JKA8001
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K-Succinimidyl Glutarate
Hexaglycerol core, average Mn 15000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
solid
分子量
average Mn 15000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)