分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: heterofunctional
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Bifunctional multi-arm PEG reagent. It can connect two drugs at the same time. It is also useful for ADCs, increasing drug loading.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.
免疫系は外部から分子を加水分解することで体を疾患から守ります。これにはプロテアーゼ、ヌクレアーゼ、肝臓、腎臓が関わります。