Merck
JKA13006
Sigma-Aldrich
mPEG12-Acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2OCOCHCH2
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
詳細
Monodisperse PEG. It can react with amine and thiol.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3