About This Item
化学式:
CH3(OCH2CH2)2OCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
178.18
Beilstein:
1769137
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Haoyu Liu et al.
Carbohydrate polymers, 113, 480-489 (2014-09-27)
Polymer design and selection are crucial to the development of amorphous solid dispersions (ASD) for solubilization of otherwise poorly water-soluble drugs. The matrix polymer is required to interact strongly at the molecular level with the drug to prevent recrystallization, but