Merck
HAM238285
Hamilton® FoodTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥57,630
¥57,630
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥57,630
About This Item
UNSPSCコード:
41115604
NACRES:
NB.79
¥57,630
Check Cart for Availability
物質
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
特徴
autoclavable: no
electrode Protelyte electrolyte
S7 connector
パラメーター
-10-100 °C temp. range
直径
12 mm
浸漬深度
20 mm
pH
0-14
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)