Merck
H31328
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-9-フルオレノン
98%
別名:
NSC 22835
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8O2
CAS番号:
分子量:
196.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
不純物
<20% 2-fluoro-9-fluorenone
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H8O2/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7,14H
InChI Key
GXUBPHMYNSICJC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • アリール置換オーロンのワンポット合成
  • 9-フルオレノン基本骨格のHOMO-LUMO準位の調整に関する研究
  • 第二世代光駆動回転分子モーターの合成に用いるO-メチル化
  • アルミニウム化合物、ガリウム化合物、およびメチルキノリン類との反応
  • アクリジニルおよびフルオレニリデンヒドラジドカリックスアレーン類の合成
  • アセタートの合成に用いるアセチル化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H31328-1G:
H31328-5G:
H31328-250MG:
H31328-BULK:
H31328-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rozanna Avagyan et al.
Talanta, 165, 702-708 (2017-02-06)
Up until now, the methods used for determination of hydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbons in air particulate samples have been target methods, only determining compounds with available reference standards. In this present study, a combined target and suspect screening strategy for
Rozanna Avagyan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(16), 4523-4534 (2015-05-04)
A simple and fast method for analysis of hydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbons using pressurized liquid extraction and high performance liquid chromatography utilizing photoionization tandem mass spectrometry was developed. Simultaneous separation and determination of nine hydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbons and two