Merck
H2155
Sigma-Aldrich
ヘプタメチレンイミン
98%
別名:
アザシクロオクタン, オクタヒドロアゾシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15N
CAS番号:
分子量:
113.20
Beilstein:
102615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
51-53 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCCNCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h8H,1-7H2
InChI Key
QXNDZONIWRINJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H2155-10G:
H2155-VAR:
H2155-1G:
H2155-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto
Haruka Shinohara et al.
Cancer letters, 360(1), 28-38 (2015-02-04)
The fusion gene bcr-abl develops chronic myeloid leukemia (CML), and stimulates PI3K/Akt/mTOR signaling, leading to impaired autophagy. PI3K/Akt/mTOR signaling also plays an important role in cell metabolism. The Warburg effect is a well-recognized hallmark of cancer energy metabolism, and is