Merck
GF95722735
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), purity 99%, weight 500 g
別名:
NI706010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥246,900
¥246,900
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥246,900
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥246,900
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 957-227-35
重量
500 g
部分最大サイズ
150 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)