Merck
GF94811092
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 200 mm, outside diameter 2.1 mm, wall thickness 0.25 mm
別名:
FF217300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 948-110-92
L
200 mm
外径
2.1 mm
壁厚
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)