GF92920923
別名:
NJ270350
1 of 10
GF32319176
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
Sigma-Aldrich
305251
(S)-(−)-2-(Trifluoroacetamido)succinic anhydride
SAB4701013
Monoclonal Anti-Thyroglobulin antibody produced in mouse
679585
4-メトキシベンジル-2,2,2-トリクロロアセトイミダート
930199
Ni(COD)(TSO-Ph)
590959
Vinyl-13C2 Bromide
Supelco
53519-U
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm ガードカートリッジ
228559
3-ホスホノプロピオン酸
T79758
ホスホノ酢酸トリメチル
912794
Ni(COD)(DQ)
foil (annealed)
Goodfellow 929-209-23
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Energy Materials
High-Purity Metals & Alloys
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF92920923-1EA: GF92920923-10EA: GF92920923-2EA: GF92920923-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.