GF90111068
別名:
CA006101
GF90111068-1EA
¥78,240
1 of 10
Sigma-Aldrich
441872
カルシウム
215147
GF04691460
Calcium
215414
596566
327387
244864
カリウム
GF35328607
483745
ナトリウム
GF24569602
アルミニウム
99%
lumps
Goodfellow 901-110-68
100 g
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
High-Purity Metals & Alloys
Danger
Water-react 2
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 危険等級I 第一種自然発火性物質及び禁水性物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF90111068-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.