Merck
GF89761652
インジウム
wire reel, 5m, diameter 1.5mm, as drawn, 99.999%
別名:
インジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥183,200
¥183,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥183,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In
CAS番号:
分子量:
114.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥183,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.999%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 897-616-52
抵抗性
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[In]
InChI
1S/In
InChI Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New generation of palladium-indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
Trends & techniques in the contemporary dental laboratory, 9(4), 65-68 (1992-05-01)
Uwe Schneider et al.
Accounts of chemical research, 45(8), 1331-1344 (2012-05-26)
The development of innovative metal catalysis for selective bond formation is an important task in organic chemistry. The group 13 metal indium is appealing for catalysis because indium-based reagents are minimally toxic, selective, and tolerant toward various functional groups. Among
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
Alex N Eberle et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 16(5), 248-254 (2003-10-03)
Following the first synthesis of tritiated alpha-melanocyte-stimulating hormone (alpha-MSH, alpha-melanotropin) in 1974 by Medzihradszky et al., several alpha-MSH analogs were designed containing between 2 and 12 tritium atoms, the latter of which displayed a specific radioactivity of 12.21 GBq/micromol (330
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)