安全性情報
GF87440159
アルミナ
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50.8 mm, purity 99.99%
別名:
AL609301
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥82,130
¥82,130
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥82,130
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥82,130
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.99%
フォーム
sputtering target
メーカー/製品名
Goodfellow 874-401-59
直径
50.8 mm
厚さ
3.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF87440159-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)